Boc-L-Asp(OAll)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
OR961039-25G OR961039-5G OR961039-100G
APOSOR961039-25GEA 302 EUR
APOSOR961039-25G APOSOR961039-5G APOSOR961039-100G
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Boc-L-Asp(OAll)-OH
Formel: C₁₂H₁₉NO₆
Schmelzpunkt: 44…50 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00273398
CAS-Nummer: 132286-77-2