3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR961468-1G OR961468-5G OR961468-10G
APOSOR961468-1GEA 132 EUR
APOSOR961468-1G APOSOR961468-5G APOSOR961468-10G
3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine 95%
3-Phenyl-2-(phenylsulphonyl)-1,2-oxaziridine
Formel: C13H11NO3S
Lagertemperatur: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 63160-13-4