1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961487-1G OR961487-250MG
APOSOR961487-1GEA 89.9 EUR
APOSOR961487-1G APOSOR961487-250MG
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
1-(Thiazol-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formel: C₅H₉ClN₂S
Molecular Weight: 164.66 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11846195
CAS-Nummer: 947662-64-8