cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol, (cis-4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid tert-Butyl ester, cis-4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanol
OR961541-100G OR961541-25G
APOSOR961541-100GEA 258 EUR
APOSOR961541-100G APOSOR961541-25G
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol 97+%
cis-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formel: C₁₁H₂₁NO₃
Molecular Weight: 215,293 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844614
CAS-Nummer: 167081-25-6