Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR961545-1G OR961545-5G
APOSOR961545-1GEA 0 EUR
APOSOR961545-1G APOSOR961545-5G
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride 97%
Methyl-2-methylpropionimidate hydrochloride
Formel: C₅H₁₂ClNO
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03844704
CAS-Nummer: 39739-60-1