Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR961598-25G OR961598-5G
APOSOR961598-25GEA 430 EUR
APOSOR961598-25G APOSOR961598-5G
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Methyl-1-aminocyclobutanecarboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₂ClNO₂
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04115288
CAS-Nummer: 92398-47-5