N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Benzyl-(tetrahydro-pyran-4-yl)-amine
OR961677-10G OR961677-1G OR961677-5G
APOSOR961677-10GEA 806 EUR
APOSOR961677-10G APOSOR961677-1G APOSOR961677-5G
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride 96%
N-Benzyltetrahydro-2H-pyran-4-amine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₈ClNO
Molecular Weight: 227.74 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11035934
CAS-Nummer: 443344-23-8