1-Boc-4-methylpiperidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 4-methylpiperidine-1-carboxylate
OR961738-5G
APOSOR961738-5GEA 121 EUR
APOSOR961738-5G
1-Boc-4-methylpiperidin 97%
1-Boc-4-methylpiperidin
Formel: C₁₁H₂₁NO₂
Molecular Weight: 199,2899 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114947
CAS-Nummer: 123387-50-8