H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,4-Dimethyl-D-phenylalanine
OR961781-1G OR961781-500MG
APOSOR961781-1GEA 433 EUR
APOSOR961781-1G APOSOR961781-500MG
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH 97%
H-D-Phe(2,4-Dime)-OH
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molecular Weight: 193,2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 465500-97-4