1-Chlor-3,3-dimethylbutanon 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-Chlorpinakolin, 1-Chlorpinakolon

OR961856-25ML OR961856-500ML
APOSOR961856-25MLEA 79.9 EUR
APOSOR961856-25ML APOSOR961856-500ML
1-Chlor-3,3-dimethylbutanon 95%
1-Chlor-3,3-dimethylbutanon
Formel: C₆H₁₁ClO
Molecular Weight: 134.61 g/mol
Siedepunkt: 170…173 °C
Schmelzpunkt: –1 °C
Dichte: 1.03 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035688
CAS-Nummer: 13547-70-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR