1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-Cyano-7-azaindole
OR961921-1G
OR961921-250MG
APOSOR961921-1GEA
275
EUR
APOSOR961921-1G
APOSOR961921-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile 95%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine-6-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Molecular Weight: 143.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659673 CAS-Nummer: 189882-33-5 |