Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-N-Alloc-4-piperidone
OR962024-1G
APOSOR962024-1GEA 328 EUR
APOSOR962024-1G
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Allyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₉H₁₃NO₃
Molecular Weight: 183,21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02183578
CAS-Nummer: 306296-67-3