(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid
OR962068-1G OR962068-5G
APOSOR962068-1GEA 79.9 EUR
APOSOR962068-1G APOSOR962068-5G
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionsäure 97%
(R)-3-(Fmoc-amino)-3-phenylpropionsäure
Formel: C₂₄H₂₁NO₄
Molecular Weight: 387.43 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01311783
CAS-Nummer: 220498-02-2