Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
OR962104-25G OR962104-5G
APOSOR962104-25GEA 288 EUR
APOSOR962104-25G APOSOR962104-5G
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate 98%
Methyl-5-bromo-1H-indole-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₈BrNO₂
Molecular Weight: 254.0800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203728
CAS-Nummer: 773873-77-1