Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Phenyl-2-buten-1-one
OR962116-1G OR962116-25G OR962116-5G
APOSOR962116-1GEA 125 EUR
APOSOR962116-1G APOSOR962116-25G APOSOR962116-5G
Phenyl-1-Propenyl Ketone 90%
Phenyl-1-Propenyl Ketone
Formel: C₁₀H₁₀O
Molecular Weight: 146,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059386
CAS-Nummer: 495-41-0