DDe-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(1-Hydroxyethylidene)-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione
OR962225-100G
OR962225-25G
OR962225-5G
APOSOR962225-100GEA
391
EUR
APOSOR962225-100G
APOSOR962225-25G
APOSOR962225-5G
DDe-OH 98%
DDe-OH
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182,2 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03001669 CAS-Nummer: 94142-97-9 |