C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962280-1G OR962280-5G
APOSOR962280-1GEA 132 EUR
APOSOR962280-1G APOSOR962280-5G
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine 95%
C-(5-Phenyl[1,3,4]oxadiazol-2-yl)methylamine
Formel: C₉H₉N₃O
Molecular Weight: 175.19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06490519
CAS-Nummer: 46182-58-5