Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Dab(Aloc)-OH
OR962282-1G OR962282-25G OR962282-5G
APOSOR962282-1GEA 77 EUR
APOSOR962282-1G APOSOR962282-25G APOSOR962282-5G
Fmoc-Dab(Alloc)-OH 98%
Fmoc-Dab(Alloc)-OH
Formel: C₂₃H₂₄N₂O₆
Molecular Weight: 424.453 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00798634
CAS-Nummer: 204316-32-5