H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Abu-OtBu.HCl, tert-Butyl (S)-2-aminobutyrate hydrochloride, H-Abu-OtBu·HCl
OR962286-100G OR962286-25G OR962286-5G
APOSOR962286-100GEA 253 EUR
APOSOR962286-100G APOSOR962286-25G APOSOR962286-5G
H-2-Abu-OtBu·HCl 98%
H-2-Abu-OtBu·HCl
Formel: C₈H₁₈ClNO₂
Molecular Weight: 195.687 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00237697
CAS-Nummer: 53956-05-1