(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (R)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-phenylpropanoic acid, (R)-N-BOC-3-Amino-3-phenylpropanoic acid
OR962337-5G
APOSOR962337-5GEA 159 EUR
APOSOR962337-5G
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure 97%
(R)-3-(Boc-amino)-3-phenylpropionsäure
Formel: C₁₄H₁₉NO₄
Molecular Weight: 265,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01320859
CAS-Nummer: 161024-80-2