2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Acetyl-5,5-dimethylcyclohexane-1,3-dione, 2-Acetyldimedone
OR962381-25G
OR962381-5G
APOSOR962381-25GEA
330
EUR
APOSOR962381-25G
APOSOR962381-5G
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexandion 98%
2-Acetyl-5,5-dimethyl-1,3-cyclohexanedione
Formel:
C₁₀H₁₄O₃ Molecular Weight: 182,22 g/mol Schmelzpunkt: 36 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00467663 CAS-Nummer: 1755-15-3 EINECS: 626-974-2 |