(±)-4-Chlorstyroloxid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-(4-Chlorophenyl)oxirane
OR962433-1G OR962433-5G
APOSOR962433-1GEA 116 EUR
APOSOR962433-1G APOSOR962433-5G
(±)-4-Chlorstyroloxid 97%
(±)-4-Chlorstyroloxid
Formel: C₈H₇ClO
Molecular Weight: 154,6 g/mol
Dichte: 1,283 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00956179
CAS-Nummer: 2788-86-5
UN: 1993
ADR: 3,II