N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962442-5G
APOSOR962442-5GEA
171
EUR
APOSOR962442-5G
N-Ethyl-2-nitroaniline 98%
N-Ethyl-2-nitroaniline
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molecular Weight: 166,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007091 CAS-Nummer: 10112-15-9 |