3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(4-Methoxyphenoxy)propanoic acid
OR962446-1G
OR962446-5G
APOSOR962446-1GEA
36.4
EUR
APOSOR962446-1G
APOSOR962446-5G
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure 98%
3-(4-Methoxyphenoxy)propionsäure
Formel:
C₁₀H₁₂O₄ Molecular Weight: 196.2 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00020515 CAS-Nummer: 20811-60-3 |