2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962451-10G OR962451-1G OR962451-5G
APOSOR962451-10GEA 0 EUR
APOSOR962451-10G APOSOR962451-1G APOSOR962451-5G
2-Methylquinoline-4-carboxamide 95%
2-Methylquinoline-4-carboxamide
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023982
CAS-Nummer: 15821-13-3