[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)aniline
OR962460-10G
OR962460-1G
OR962460-5G
APOSOR962460-10GEA
928
EUR
APOSOR962460-10G
APOSOR962460-1G
APOSOR962460-5G
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine 98%
[2-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)phenyl]amine
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O Molecular Weight: 190,25 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034732 CAS-Nummer: 52745-20-7 |