N,N-Diethyl-4-nitroanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962461-10G
OR962461-1G
OR962461-25G
OR962461-5G
APOSOR962461-10GEA
0
EUR
APOSOR962461-10G
APOSOR962461-1G
APOSOR962461-25G
APOSOR962461-5G
N,N-Diethyl-4-nitroanilin 98%
N,N-Diethyl-4-nitroanilin
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O₂ Molecular Weight: 194,23 g/mol Schmelzpunkt: 77,5 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043606 CAS-Nummer: 2216-15-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |