4-Acetoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-Cyanophenyl acetate
OR962477-25G OR962477-5G
APOSOR962477-25GEA 342 EUR
APOSOR962477-25G APOSOR962477-5G
4-Acetoxybenzonitril 98%
4-Acetoxybenzonitril
Formel: C₉H₇NO₂
Molecular Weight: 161.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00129158
CAS-Nummer: 13031-41-9