1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9625-1G OR9625-5G
APOSOR9625-1GEA 132 EUR
APOSOR9625-1G APOSOR9625-5G
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine 97%
1-(4-Iodobenzyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₄IN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07775752
CAS-Nummer: 858676-60-5
UN: 2735
ADR: 8,III