N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Methylamino)-3-nitropyridine
OR962544-1G OR962544-5G
APOSOR962544-1GEA 75.4 EUR
APOSOR962544-1G APOSOR962544-5G
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine 98%
N-Methyl-3-nitropyridin-4-amine
Formel: C₆H₇N₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1633-41-6