(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Pyrrolidinocarbonyl)aniline
OR962580-10G OR962580-1G OR962580-5G
APOSOR962580-10GEA 574 EUR
APOSOR962580-10G APOSOR962580-1G APOSOR962580-5G
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone 95%
(4-Aminophenyl)(1-pyrrolidinyl)methanone
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Molecular Weight: 190.25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02046794
CAS-Nummer: 56302-41-1