5,7-Dibrom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine, 2,5-Dibromo-3,4-ethylenedioxythiophene
OR9626-1G
OR9626-250MG
APOSOR9626-1GEA
29
EUR
APOSOR9626-1G
APOSOR9626-250MG
5,7-Dibrom-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin 97%
5,7-Dibromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine
Formel:
C₆H₄Br₂O₂S Molecular Weight: 299,9700 g/mol Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01651770 CAS-Nummer: 174508-31-7 |