(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962637-1G OR962637-5G
APOSOR962637-1GEA 82.8 EUR
APOSOR962637-1G APOSOR962637-5G
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Molecular Weight: 188.2300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864818
CAS-Nummer: 914349-47-6