2-(2-Methoxyethoxy)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962692-10G
OR962692-1G
OR962692-5G
APOSOR962692-10GEA
1120
EUR
APOSOR962692-10G
APOSOR962692-1G
APOSOR962692-5G
2-(2-Methoxyethoxy)anilin 95%
2-(2-Methoxyethoxy)anilin
Formel:
C₉H₁₃NO₂ Molecular Weight: 167,2050 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08144123 CAS-Nummer: 72806-66-7 |