(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Methylthiazol-4-yl)methanol
OR962726-25G OR962726-5G
APOSOR962726-25GEA 601 EUR
APOSOR962726-25G APOSOR962726-5G
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₇NOS
Molecular Weight: 129.1802 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08703637
CAS-Nummer: 76632-23-0