N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
N-Methoxy-N-methylpropanamide
OR962763-1G
OR962763-25G
OR962763-5G
APOSOR962763-1GEA
125
EUR
APOSOR962763-1G
APOSOR962763-25G
APOSOR962763-5G
N-Methoxy-N-methylpropionamide 95%
N-Methoxy-N-methylpropionamide
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09833541 CAS-Nummer: 104863-65-2 UN: 1993 ADR: 3,III |