N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962803-1G OR962803-250MG OR962803-5G
APOSOR962803-1GEA 232 EUR
APOSOR962803-1G APOSOR962803-250MG APOSOR962803-5G
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine 95%
N-(3-Methoxy-4-nitrophenyl)-N,N-dimethylamine
Formel: C₉H₁₂N₂O₃
Molecular Weight: 196.21 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972264
CAS-Nummer: 14703-82-3