2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR962870-5G
APOSOR962870-5GEA 75.4 EUR
APOSOR962870-5G
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline 97%
2-Methoxy-4-(4-methylpiperazin-1-yl)aniline
Formel: C₁₂H₁₉N₃O
Molecular Weight: 221,2988 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848954
CAS-Nummer: 122833-04-9