6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9630-1G OR9630-250MG OR9630-5G
APOSOR9630-1GEA 87 EUR
APOSOR9630-1G APOSOR9630-250MG APOSOR9630-5G
6-Bromo-1-methyl-1H-indole 95+%
6-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formel: C₉H₈BrN
Molecular Weight: 210.08 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08543444
CAS-Nummer: 125872-95-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III