Fmoc-Cys(Me)-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-Fmoc-S-methyl-L-cysteine
OR963134-1G OR963134-5G
APOSOR963134-1GEA 21.9 EUR
APOSOR963134-1G APOSOR963134-5G
Fmoc-Cys(Me)-OH
Fmoc-Cys(Me)-OH
Formel: C₁₉H₁₉NO₄S
Molecular Weight: 357.424 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00237014
CAS-Nummer: 138021-87-1