4-(4-Aminophenyl)benzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963407-1G
OR963407-5G
APOSOR963407-1GEA
62.5
EUR
APOSOR963407-1G
APOSOR963407-5G
4-(4-Aminophenyl)benzonitril 98%
4-(4-Aminophenyl)benzonitril
Formel:
C₁₃H₁₀N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00191367 CAS-Nummer: 4854-84-6 |