Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dimethyl n,n-diisopropylphosphoramidite
OR963457-1G
OR963457-5G
OR963457-250MG
APOSOR963457-1GEA
120
EUR
APOSOR963457-1G
APOSOR963457-5G
APOSOR963457-250MG
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 97%
Dimethyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Formel:
C₈H₂₀NO₂P Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153505 CAS-Nummer: 122194-07-4 |