Naphthalin-2,3-dicarbonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,3-Naphthalenedicarbonitrile, 2,3-Dicyanonaphthalene
OR963527-1G OR963527-5G
APOSOR963527-1GEA 63.8 EUR
APOSOR963527-1G APOSOR963527-5G
Naphthalin-2,3-dicarbonitril 98%
Naphthalin-2,3-dicarbonitril
Formel: C₁₂H₆N₂
Molecular Weight: 178,1894 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00059063
CAS-Nummer: 22856-30-0