Boc-L-alaninal 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-tert-Butoxycarbonyl-L-alaninal, Boc-L-Ala-aldehyde, Boc-L-alaninal, Boc-Ala-aldehyde, (S)-(1-Oxopropan-2-yl)carbamic acid tert-Butyl ester, (S)-tert-Butyl (1-Oxopropan-2-yl)carbamate
OR963550-5G
APOSOR963550-5GEA
159
EUR
APOSOR963550-5G
Boc-L-alaninal 95%
Boc-L-alaninal
Formel:
C₈H₁₅NO₃ Molecular Weight: 173,212 g/mol Schmelzpunkt: 82…84 °C Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00143786 CAS-Nummer: 79069-50-4 |