2-Allylcyclohexanon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963660-25G
OR963660-5G
APOSOR963660-25GEA
828
EUR
APOSOR963660-25G
APOSOR963660-5G
2-Allylcyclohexanon 95%
2-Allylcyclohexanon
Formel:
C₉H₁₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00043548 CAS-Nummer: 94-66-6 |