6-Methoxy-2-naphthoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR9637-1G OR9637-5G
APOSOR9637-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9637-1G APOSOR9637-5G
6-Methoxy-2-naphthoesäure
6-Methoxy-2-naphthoesäure
Formel: C₁₂H₁₀O₃
Molecular Weight: 202,21 g/mol
Schmelzpunkt: 192…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00092750
CAS-Nummer: 2471-70-7