2'-Amino-4'-methoxyacetophenon 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963707-1G
OR963707-250MG
APOSOR963707-1GEA
108
EUR
APOSOR963707-1G
APOSOR963707-250MG
2'-Amino-4'-methoxyacetophenon 95%
2'-Amino-4'-methoxyacetophenon
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04972112 CAS-Nummer: 42465-53-2 |