2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Nitro-5-(pyrrolidin-1-yl)aniline
OR963708-1G OR963708-5G
APOSOR963708-1GEA 94.4 EUR
APOSOR963708-1G APOSOR963708-5G
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
2-Nitro-5-(1-pyrrolidinyl)aniline
Formel: C₁₀H₁₃N₃O₂
Molecular Weight: 207,23 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00545947
CAS-Nummer: 289913-98-0