(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR963720-100G OR963720-25G
APOSOR963720-100GEA 119 EUR
APOSOR963720-100G APOSOR963720-25G
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride 98%
(S)-Methyl-2-aminopentanoate hydrochloride
Formel: C₆H₁₄ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190974
CAS-Nummer: 56558-30-6