2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-6-(piperidin-1-yl)pyrazine
OR963879-1G OR963879-250MG
APOSOR963879-1GEA 197 EUR
APOSOR963879-1G APOSOR963879-250MG
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine 95%
2-Chloro-6-(1-piperidinyl)pyrazine
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Molecular Weight: 197,67 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09864952
CAS-Nummer: 343856-62-2